Print…
Destilador de água, Distinction D4000
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
171-1205EA 2730 EUR
171-1205
Destilador de água, Distinction D4000
Sistemas para purificação da água Destiladores
A construção integral em vidro e o elemento de aquecimento revestido a sílica garantem um destilado isento de pirógenos, de qualidade excepcionalmente elevada (embora se recomende que o destilado seja testado). Dotado de dois termóstatos independentes, para evitar o sobreaquecimento em caso de falha na alimentação da água de arrefecimento; um está montado no tubo de ventilação do condensador para detectar rapidamente falhas na alimentação de água e o segundo está montado no interior da caldeira. Ambos desligam o aquecedor caso a alimentação de água fique demasiado fraca. Este segundo termóstato também funciona como reserva do primeiro, para uma segurança acrescida. Uma vez que não há metal em contacto com a água, o destilador Distinction D4000 elimina o risco de contaminação da água com iões de metal e a consequente contaminação do destilado. A unidade está ainda equipada com um dispositivo de controlo de nível, que desliga automaticamente o aquecedor quando o reservatório está cheio. Isto permite que o destilador funcione sem vigilância, sem riscos de transbordo do reservatório.
  • Rápido, fiável, prático e económico
  • A base de suporte permite a instalação na bancada ou na parede
  • A torneira de drenagem de PTFE incorporada e o funil para ácidos permitem limpar facilmente a unidade, sem desmontar a estrutura de vidro
  • O design exclusivo do condensador garante que as gotículas se mantêm em contacto com a bobina de refrigeração, produzindo, desse modo, água destilada fria
O pH, a condutividade e a resistividade são afectados pela temperatura e pela presença de dióxido de carbono absorvido. As especificações baseiam-se em testes realizados a 20 °C com água isenta de dióxido de carbono.
É necessário ter cuidado para obter água isenta de pirógenos e o destilado tem de ser testado antes de ser usado.
Os elementos de aquecimento do destilador de água estão excluídos da garantia de 3 anos e estão abrangidos durante 1000 horas de utilização.