Print…
Procurou por: Destiladores
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Cole Parmer
Descrição: Get high purity water with all-glass construction.
Fornecedor: LAUDA
Descrição: Water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.
Fornecedor: Cole Parmer
Descrição: Produces cold distilled water for immediate use.
Fornecedor: Cole Parmer
Descrição: Save money while maintaining high performance.
Fornecedor: LAUDA
Descrição: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
Fornecedor: SciLabware
Descrição: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Código de Artigo: (HECH40225010)
Fornecedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom