Print…
Procurou por: Sistemas para purificação da água
72  resultados encontrados
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (171-2708)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This demineraliser connects to a mains water tap and instantly delivers pure water with high resistivity. The exchange capacity of a cartridge is 300&...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este poderoso e intuitivo sistema de purificação de água de laboratório fornece água ultrapura de qualidade superior Tipo I e Tipo II baseada em EDI a...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This powerful and intuitive laboratory water purification system produces Type I ultrapure water from RO, distilled or deionised water. The product wa...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This 'two in one' lab water system produces ultrapure (Type I) and RO (Type III) water from tap water. Quality of ultrapure water meets or exceeds AST...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This compact system produces EDI-based Type II water directly from tap water. Quality of Type II water meets or exceeds water quality as defined by AS...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este compacto sistema de água de laboratório 'plug and play' é a escolha ideal para utilizadores que necessitem até 20 litros de água ultra pura tipo ...
Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Milli-Q® IQ Element Water Purification and Dispensing Unit is designed to fit into your trace analysis workflow. The Milli-Q® IQ Element unit, combine...
Fornecedor: Merck
Descrição: Adequado para aplicações laboratoriais gerais não críticas ou como um tratamento prévio para sistemas de água ultrapura, o sistema RiOs™ 3 constitui u...
Código de Artigo: (171-0305)
Fornecedor: Merck
Descrição: The Simplicity® portable water purification system can be located anywhere in your laboratory. It requires no special installation, no water feed conn...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Merck
Descrição: Elix® Essential delivers Type 2 water customised to fit a broad range of research areas. It is designed to be fed from potable water and is the ideal ...
Fornecedor: Merck
Descrição: The Direct-Q® range of systems provides the user with a convenient and flexible solution for pure and ultrapure water requirements, directly from pota...
Fornecedor: Merck
Descrição: Reliable water purification for results reproducibility and lab productivity.
Fornecedor: Merck
Descrição: Purifies up to 3000 L/day with integrated storage, distribution and remote monitoring.
Fornecedor: Merck
Descrição: Para obter resultados científicos confiáveis e de alta qualidade, é necessário ter água ultrapura de qualidade constante. O sistema de água ultrapura ...
Eficiente consumo de energia
Materiais sustentáveis
Redução de resíduos
Fornecedor: Merck
Descrição: Os sistemas Direct-Q® 3 foram desenvolvidos para uso simples e imediato. A água ultrapura Tipo I é adequada para a preparação de tampões para cromatog...
Fornecedor: Merck
Descrição: Super-Q® Plus System is a high-flow water system designed to provide the 'final polish' to water which has been pretreated by reverse osmosis, distill...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom