Print…
Agente de protecção para banho-maria, Aquaresist
Fornecedor: Avantor
VWR®
462-0600EA 20.5 EUR
462-7051 462-0600 462-7000
Agente de protecção para banho-maria, Aquaresist
Soluções de limpeza Reagentes de Protecção para Banhos-Maria
Impede o desenvolvimento de algas e bactérias em banhos e termostatos de circulação, garantindo as condições de trabalho mais higiénicas.
  • Durável. Eficaz durante várias semanas, conforme apresentado num indicador colorido
  • Económico Baixo consumo - apenas 1 ml de solução por 1 litro de água
Atenção: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.