Print…
Banhos-maria, séries WNB e WNE
Fornecedor: Memmert
462-3590EA 1110 EUR
462-3590 462-3583
Banhos-maria, séries WNB e WNE
Banhos Banhos-maria sem agitação
Banhos-maria com um reservatório de aço inoxidável anti-corrosão e caixa exterior. Os modelos WNB têm um único sensor PT100 e as unidades WNE têm dois. Todas as unidades têm uma função que permite a ebulição. Os elementos de aquecimento encontram-se nos lados e no fundo do depósito, para uma maior uniformidade da temperatura.
Controlador Basic:
Controlador de temperatura PID por microprocessador com um sistema integrado de autodiagnóstico com indicação de falhas e display LED digital com resolução de 0,1 °C
Temporizador digital programável, 1 min a 99 h 59 min, com três funções: ligação, função de espera e função de retenção ('hold')
Protecção dupla contra sobretemperatura, sistemas mecânicos e electrónicos
Controlador Excellent:
Controlador PID por microprocessador com um sistema integrado de autodiagnóstico e display LED digital para todos os parâmetros definidos e valores de alarme, com resolução de 0,1 °C (para temperaturas inferiores a 99,9 °C)
Temporizador digital programável, 1 min a 999 h com quatro funções: ligação, ligação retardada, função de retenção ('hold') e função de manutenção da temperatura definida, dependendo do tempo de manutenção definido
Alarmes visuais e audíveis para aviso de nível baixo de líquido; o aquecimento é automaticamente desligado no final do programa
A par das mesmas funções de segurança que o controlador Basic, dispõe ainda de um controlador independente e ajustável contra temperatura excessiva e de TWW com classe de protecção 3.1, ou de um limitador de temperatura ajustável, de classe 2, passível de ser definido pelo utilizador
Informações de encomenda: All models are supplied without racks, ring sets or lid. Lids are recommended when working above 60 °C, lids should be ordered at the same time as the bath. Please order required accessories separately, see website for further details of accessories available.
Atenção: *RT = Temperatura ambiente.