Print…
Procurou por: Banhos
68  resultados encontrados
SearchResultCount:"68"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Agitação linear, com cuba de aço inoxidável e interface do utilizador simples e intuitiva. É rápido e fácil encaixar tabuleiros de agitação alternativ...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Fabricados em aço inoxidável ou policarbonato. Ideais para usar com termóstatos de imersão VWR®. A utilizar sempre que a durabilidade do aço inoxidáve...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Banhos de aço inoxidável com controlador de temperatura MX fácil de usar, com três botões de controle e avisos na tela.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Banhos-maria com caixa de parede dupla em aço inoxidável (interior) e chapa de aço revestida (exterior). Todos, os Banhos excepto os modelos de 2 litr...
Código de Artigo: (720-2423)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 26 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Banho-maria sem agitação, CORIO™, B27, Aço inoxidável, Cap.: 17 - 27 L, Gama temp.: ≤150 °C, L×P×A do banho: 300×500×200 mm, L×P×A: 370×580×250 mm
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os banhos-maria de aço inoxidável PURA são funcionais e confiáveis para as operações diárias devido à alta qualidade do material e dos componentes. Os...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: Banhos premium construídos com aço inoxidável resistente à corrosão, para durabilidade em ambientes exigentes. Disponíveis em cinco tamanhos: 5, 12, 1...
Fornecedor: Julabo
Descrição: Os banhos-maria com agitação de aço inoxidável estão indicados para a operação contínua sem vigilância. O display LED brilhante multifunções, que apre...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrição: Os banhos de ebulição foram concebidos para a operação contínua a 90 °C. Têm uma cuba de aço inoxidável numa caixa exterior e controlo analógico atrav...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom