Print…
Bomba de jacto de água
Fornecedor: Kartell
181-0501EA 23.1 EUR
181-0501
Bomba de jacto de água
Bombas Bombas de Jacto de Água
Para criação de vácuo e evacuação de líquidos e vapores (poderá ser necessário instalar uma armadilha fria a montante). Especialmente potente na gama de baixa pressão da água. De PP branco.
  • Consumo de água de 300 l/h
  • Alcançará 20 mbar com 1 bar de pressão da água
  • Capacidade de aspiração ~270 l de ar por hora
  • Boa resistência química
  • Temperatura máxima de serviço em modo contínuo de 80 °C
Fornecimento: o fornecimento inclui a bomba de jacto de água, um conector de tubos (12 - 13 mm de diâmetro externo) como porta de água, e um conector de tubos (9 - 11 mm de diâmetro externo) como porta de vácuo.