Print…
Bomba de jacto de água
Fornecedor: Brand
181-9100EA 63.4 EUR
181-9100
Bomba de jacto de água
Bombas Bombas de Jacto de Água
Bomba de jacto de água, de PP, cinzenta, para geração de vácuo e facilitar a drenagem de líquidos e vapores (poderá ser necessário instalar uma armadilha fria a montante).
  • Consumo de água extremamente reduzido (190 l/h a 3,5 bar de pressão de fluxo)
  • Pressão final constante (16 mbar a 12 °C de temperatura da água)
  • Boa capacidade de sucção, de ~400 l de ar por hora (face à pressão atmosférica, temperatura da água a 12 °C, pressão do fluxo de 3,5 bar)
  • Boa resistência a produtos químicos, pois os meios a serem transportados entram apenas em contacto com peças de PP, FKM e PTFE
  • Temperatura máx. na operação contínua a 80 °C
Fornecimento: no fornecimento estão incluídos a bomba de jacto de água, uma porca cega R 3/4", um adaptador de redução R 1/2", um bico para tubos (10 - 12 mm de diâmetro exterior) para a ligação de água, bem como um conector para tubos com diâmetro exterior de 6 - 9 mm, o qual pode ser desenroscado para a ligação de vácuo.
.