Print…
Banhos de ultra-sons multifrequência, série Transsonic TI-H
Fornecedor: Elma
ELMA2390400010EA 2570 EUR
ELMA2390400010
Banhos de ultra-sons multifrequência, série Transsonic TI-H
A série Transsonic TI-H está disponível em nove tamanhos de 25 e 45 kHz. O design ergonómico e a excelente compatibilidade do material destinam-se ao uso industrial no sector da produção, em oficinas e nos centros de assistência. Estes banhos de ultra-sons estão equipados com temporizador variável entre 0 a 15 min.
  • Duas frequências comutáveis para a limpeza intensiva e delicada
  • As cubas vibratórias são de aço inoxidável, para uma utilização resistente e uma longa vida útil
  • Função "Degas": para uma desgaseificação rápida e eficaz do líquido de limpeza
  • Função "Sweep": para uma óptima distribuição do campo sonoro
  • Aquecimento regulável termostaticamente (30 a 80 °C)
Com duas frequências comutáveis
Informações de encomenda: Há outros modelos disponíveis, contacte-nos para saber mais.