Print…
Unidades de ultra-sons, Elmasonic S
Fornecedor: Elma
Elmasonic
142-0035EA 2200 EUR
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Unidades de ultra-sons, Elmasonic S
Banhos de ultra-sons
Estas unidades de ultra-sons dispõem da função 'Sweep' comutável, recém-desenvolvida. Esta função garante uma distribuição homogénea do campo sonoro, por ajuste contínuo da pressão sonora máxima. A função Degas (de desgaseificação) destas unidades facilita a desgaseificação rápida e eficaz do líquido de limpeza. Tanto a função Autodegas (de desgaseificação automática), usada antes do início da limpeza, como a função Degas, para tarefas especiais, podem ser activadas manualmente. Unidades com tampa de plástico de atenuação de ruído, que acelera o processo de aquecimento e que, quando virada, funciona como bacia antigotejamento, e ainda com indicador de nível de enchimento integrado, depósitos de limpeza de aço inoxidável resistentes à cavitação e um botão rotativo lateral, para facilitar o escoamento do líquido de limpeza através do tubo de drenagem na parte de trás da unidade. Unidades de ultra-sons especialmente adequadas para limpeza de instrumentos de laboratório, instrumentos cirúrgicos e médicos de vidro, plástico e metal, bem como jóias, óculos e componentes electrónicos.
  • O painel de controlo é claro e fácil de usar, tendo sido concebido de forma a impedir a entrada de líquidos nos componentes electrónicos do dispositivo
  • O processo de limpeza pode ser activado imediatamente (manualmente ou controlado pela temperatura) e pode ser suportado por um sistema opcional de aquecimento contra funcionamento em seco
  • É possível definir temperaturas entre 30 °C e 80 °C, em incrementos de 5 °C, sendo a temperatura real e a temperatura definida apresentadas num display LED (excepto no modelo S 10/H)
  • O display LED apresenta o período de limpeza definido e o tempo de limpeza restante
  • Desligamento de segurança automático, passadas 12 horas