Print…
Transiluminadores de luz branca
Fornecedor: UVP
730-1002EA 701 EUR
730-1002
Transiluminadores de luz branca
Transiluminadores Transiluminadores de Luz Branca
Os transiluminadores de luz branca asseguram uma difusão uniforme da luz para autorradiografias, negativos, película de raios X, positivos em película, microplacas e géis.
As superfícies de vidro do transiluminador estão seladas na unidade com dupla segurança, para maior durabilidade, proporcionando uma área de trabalho resistente aos riscos e a produtos químicos
L×P×A: 337 × 241 ×108 mm
Peso: 3,8 kg