Print…
Iluminador se UV, FirstLight®
Fornecedor: Analytik Jena
FirstLight®
732-4354EA 4400 EUR
732-4354 732-4353
Iluminador se UV, FirstLight®
Transiluminadores Transiluminadores UV
O iluminador de UV FirstLight® dispõe de uma fonte de excitação extremamente uniforme para obtenção de imagens fluorescentes quantitativas numa vasta gama de aplicações da genómica e da proteómica, incluindo a separação electroforética e a quantificação de separações de proteínas 1D e 2D, imunoensaios de fase sólida e quantificação de ADN e de ARN. O iluminador emite uma excitação UV de 302 nm.
  • Produz um coeficiente de variação de <5% ao longo de toda a área do filtro
  • Não é necessário proceder a uma correcção da uniformidade com software
  • A uniformidade assegura uma iluminação constante da superfície da qual estão a ser obtidas imagens, do que resultam imagens de alta qualidade
  • Garantia de uma comparação precisa de gel para gel
L×P×A (incluindo tampa bloqueadora de radiação UV): 356×279×143 mm