Print…
Procurou por: Transiluminadores
18  resultados encontrados
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Código de Artigo: (730-1488)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os transiluminadores de luz azul são frequentemente utilizados como uma alternativa aos transiluminadores UV, quando os utilizadores pretendem utiliza...
Fornecedor: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descrição: UV Transilluminator, Syngene, GX-2530L-E, Wavelength: 365 nm, Tamanho do filtro: 250×230 mm
Código de Artigo: (733-2310)
Fornecedor: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descrição: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Wavelength: 302 nm, Tamanho do filtro: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Fornecedor: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descrição: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: Estes transiluminadores de UV/luz branca têm áreas de trabalho de luz branca e de UV lado a lado. A luz branca pode ser usada para a visualização de g...
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: Transiluminadores Visi-Blue™ são adequados para uso com SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP e outras amostras com excitação a 460 a 470 nm.
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: Estes transiluminadores de UV de desempenho elevado, com quatro tubos de 25 W, proporcionam uma iluminação UV uniforme e de alta intensidade, de 100 W...
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: A placa conversora, especialmente concebida, converte a radiação UV do transiluminador mediante o uso de um difusor de luz branca, para permitir a vis...
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: Todos os transiluminadores de bancada são compactos, leves e constituem uma alternativa económica para a série de transiluminadores de desempenho elev...
Código de Artigo: (UVPA38-0325-01)
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (730-1002)
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição: Os transiluminadores de luz branca asseguram uma difusão uniforme da luz para autorradiografias, negativos, película de raios X, positivos em película...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (733-2005)
Fornecedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrição: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EMBILI-1200)
Fornecedor: EMBITEC
Descrição: Compact benchtop illuminator that helps visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EMBILI-1300)
Fornecedor: EMBITEC
Descrição: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom