Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
uv-crosslinkers
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/56/18989956.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Fornecedor:  CONSORT
Descrição:   Três modelos: 254, 312 e 365 nm, cada um com 5 tubos UV × 8 W.
Fornecedor:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descrição:   Os UV crosslinkers asseguram uma emissão de UV consistente para muitas aplicações, incluindo a ligação de ADN (onda curta) e a eletroforese em gel (on...
Código de Artigo: (BOEI234100-2)
Fornecedor:  BOEKEL SCIENTIFIC
Descrição:   Whether crosslinking DNA or RNA, conducting Northern, Southern dot or slot blot analysis or UV curing, the UV Crosslinker AH provides a safe, time-eff...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3