Print…
Fotómetros portáteis, pHotoFlex®
Fornecedor: WTW
pHotoFlex®
665-0187EA 4090 EUR
665-0187 705-0765 665-0168 665-0169 705-0562
Fotómetros portáteis, pHotoFlex®
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Fotómetros portáteis robustos e práticos, adequados para uma ampla gama de aplicações de fotometria, turbidez e pH em áreas de monitorização ambiental, tratamento de águas, indústrias de vinho e bebidas e controlo de processo.
  • Guia de utilização via display para fácil funcionamento sem manual
  • Medição do pH integrada com compensação automática da temperatura (excepto o modelo STD)
  • Funcionamento com 4 pilhas AA que permite aproximadamente 3000 medições
O Labstation transforma tanto o pHotoFlex como pHotoFlex Turb em pequenos instrumentos de laboratório, e inclui um pack de pilhas recarregáveis (RB Flex) e o software Lsdata. Possibilidade de configurar as medições de rotina por código de barras que podem ser feitas sem nenhum ajuste, simplificando os métodos de entrada definidos pelo utilizador através do PC. É necessário um cabo AK para conectar o Labstation a um PC.
Certificações: Medição da turbidez com fonte de luz infravermelha de acordo com as normas DIN 27027/ISO 7027 para a pHotoFlex Turb.
Fornecimento: O pHotoFlex set inclui o fotómetro portátil com medição integrada de pH, um conjunto de campo com uma superfície de trabalho para instrumentos e acessórios.
O pHotoFlex Turb set inclui o fotómetro portátil pHotoFlex Turb com medição integrada da turbidez e função de pH num conjunto de campo com os acessórios adequados.