- Inicial
- Turbidímetros
- Turbidímetros, Turbiquant®
Turbidímetros, Turbiquant®
Fornecedor: Merck
Turbiquant®
1.18324.0001EA
1960
EUR
1.18324.0001
1.18325.0001
Turbidímetros, Turbiquant®
Turbidímetros
The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Os instrumentos Turbiquant® fornecem resultados fiáveis de forma simples, rápida e exacta, em todos os tipos de turbidimetria. Estas partículas irradiam luz reflectida em muitas direcções. A medição efectuada é a da luz irradiada a 90 graus = nefelometria, ou seja, a nefelometria é a medição do grau de turbidez. Quanto mais transparente é um líquido, menor é a turbidez. As unidades de turbidez são as NTU = unidades de turbidez nefelométrica (Nephelometric Turbidity Units). A água potável apresenta um máximo de 5 NTU, as águas de esgotos mais de 2000 NTU.
- Battery power for over 5000 measurements
- Improved precision, ready to use and non toxic standards
- Portable, battery powered for on the spot analysis
These particles scatter incident light in many directions. The light scattered at 90 degrees is measured. Nephelometry is the measurement of turbidity. The clearer a liquid, the lower the turbidity. The units of turbidity are nephelometric turbidity units (NTU). Drinking water has max. of 5 NTU, sewage more than 2000 NTU.
- Pilha com potência para mais de 5000 medições
- Caixa à prova de água (em conformidade com a norma IP 67) e operação mediante 5 botões fáceis de usar
- Estojo robusto
Instrumentos Turbiquant® 1500 IR e 1500T, ideais para trabalhos laboratoriais de rotina
Certificações: ISO 7027 an IR LED (infrared) light source with a wavelength of 860 nm is prescribed (IR models). USEPA method 180.1 and also APHA-AWWA-WPCF require the use of a tungsten lamp emitting white light (T models). AMCO-AEPA-1® microspheres are primary standards conform with USEPA method 180.1. In compliance with EN ISO 7027, these standards count as alternative secondary standards to fresh formazine.
- Fáceis de usar
- Seleccionam automaticamente a resolução correcta
- Acessório opcional de escoamento contínuo para um elevado débito de amostras
- 4 detectores permitem efectuar medições nefelométricas e de rácio
- Medições de transmissão acima de 40 FAU, de acordo com a norma ISO EN 7027
- Acessório opcional de fluxo contínuo
Os padrões AMCO-AEPA-1® Microspheres são padrões de calibração primários que estão em conformidade com o método USEPA 180.1. De acordo com a norma EN ISO 7027, estes padrões constituem padrões secundários alternativos a soluções de formazina recém-preparadas.
Fornecimento: Each Turbiquant requires the appropriate set of calibration standards to be purchased separately.
Atenção: No GLP function.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto