Print…
Turbidímetros portáteis, Turb® 355
Fornecedor: WTW
Turb®
705-0712EA 2310 EUR
705-0712 705-0713
Turbidímetros portáteis, Turb® 355
Turbidímetros
Os Turb® 355 oferecem ao utilizador a opção de efetuar medições nefelométricas com luz difusa a 90° com uma fonte de luz de infravermelhos ou fonte de luz branca de tungsténio.
  • Pilha com potência para mais de 1500 medições
  • Caixa à prova de água com operação simples
  • Estojo robusto para trabalho de campo
Normalmente usados para análise in loco no terreno - regularmente utilizados nas medições de controlo no decurso do processo.
Fornecimento: O instrumento é fornecido com estojo de transporte, 3 padrões de calibração (0,02 ; 10 ; 1000 NTU), 2 cuvetes vazias, toalhetes de limpeza e 4 pilhas AAA.