Print…
Procurou por: Turbidímetros
18  resultados encontrados
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: TIR 210 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
Fornecedor: WTW
Descrição: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Fornecedor: Hach
Descrição: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Fornecedor: Hach
Descrição: Com fontes de luz LED ou de tungsténio e um sistema ótico comprovado, nenhum outro instrumento oferece medições mais fiáveis, precisas e estáveis.
Fornecedor: WTW
Descrição: Os Turb® 355 oferecem ao utilizador a opção de efetuar medições nefelométricas com luz difusa a 90° com uma fonte de luz de infravermelhos ou fonte de...
Fornecedor: WTW
Descrição: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Código de Artigo: (LOVI194000)
Fornecedor: Lovibond
Descrição: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Hach
Descrição: Turbidímetros portáteis concebidos para aplicações relacionadas com indústria potável.
Código de Artigo: (HACHLXV3229900001)
Fornecedor: Hach
Descrição: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (LOVI194300)
Fornecedor: Lovibond
Descrição: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: EUTECH
Descrição: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Código de Artigo: (LAMOLMI974-T)
Fornecedor: LaMotte Chemicals
Descrição: Portable turbidity meter for both low level drinking water applications and high turbidity.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (707-0005)
Fornecedor: Hach
Descrição: The disc is designed to measure water transparency in situ via the semi-quantitative method.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (720-2686)
Fornecedor: LABONORD
Descrição: Measurement device of cell concentration as part of the process for liquid-based cytology for screening of cervical cancer as an alternative to the co...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (ORIOAQ3010)
Fornecedor: Thermo Orion
Descrição: The Orion AQUAfast AQ3010 is based on the nephelometric principle with 90° detection.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom