Print…
Procurou por: Tituladores
23  resultados encontrados
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: O TitroLine® 5000, sucessor do TitroLine® easy, é um titulador automático extremamente fácil de utilizar para várias aplicações, incluindo aplicações ...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: Os tituladores automáticos TitroLine® 7000 são utilizados nos laboratórios das empresas de abastecimento de água, das estações de tratamento de águas ...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Código de Artigo: (661-0246)
Fornecedor: Hach
Descrição: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: Este titulador disponibiliza as mesmas funções do que o TitroLine® 7750, mais uma entrada de medição IDS® adicional. Assim, o TitroLine® 7800 consegue...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: Estes instrumentos muito compactos e fáceis de operar são ideais para a determinação colorimétrica da água, conforme Karl Fischer, quando o teor de ág...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: O TitroLine® 7500 KF é um titulador volumétrico generalista para uma vasta gama de aplicações que incluem volumetria KF, titulações de ponto final (nú...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Fornecedor: SI Analytics
Descrição: The Titroline® 7750 is the all-rounder for both potentiometric titration and volumetric KF titration. The titrator combines the features of the potent...
Fornecedor: Hach
Descrição: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Código de Artigo: (HACH2270900)
Fornecedor: Hach
Descrição: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornecedor: Mettler - Toledo
Descrição: The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Código de Artigo: (661-0241)
Fornecedor: Mettler - Toledo
Descrição: This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy to use interface and space saving design, it is the optim...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (661-0210)
Fornecedor: Mettler - Toledo
Descrição: This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom