Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (6)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
cronometros-analogicos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/92/18944892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Ordenar por:
Código de Artigo: (609-0133)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Cronómetro analógico, Capacidade de temporização: 60 min, Chrome, L×P×A: 82×48×93 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0130)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Crown stopper with frame ring.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0132)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Botão de paragem tipo coroa com anel e botão de reposição lateral separado.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-1260)
Fornecedor:  HANHART
Descrição:   Cronómetro de quartzo.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HANHART
Descrição:   Addition timer for time measurement with interrupt option, with drag indicator for split time measurement.
Código de Artigo: (609-0148)
Fornecedor:  HANHART
Descrição:   Stopwatch with sprung central minutes hand for measuring up to 60 minute.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  HANHART
Descrição:   Addition timers for time measurement with interrupt option.
Fornecedor:  HANHART
Descrição:   Mechanical stopwatches with ABS casing.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 19
  1  2  3  Próxima