Print…
Procurou por: Temporizadores
87  resultados encontrados
SearchResultCount:"87"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (609-0190)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This single-channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a 3-key operation for ease of use.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0218)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0197)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Digital timer, One channel, VWR®, Capacidade de temporização: 100 min, Cima/baixo contagem: ↕, No. of channels: 1, Exactidão: ±0,01 %, branco/azul, L×P×A: 84×13×76 mm, Com alarme: +, Memory: +
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0195)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Personalize with colored faceplates.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (620-2300)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: View time, temperature, and humidity from anywhere.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0131)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0184)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Weight: 35,4 g.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
Código de Artigo: (609-0207)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0220)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This three-channel lab timer is ideal for quality control and experimental requirements. It signals drying and incubating times, helps catch all test ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0234)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Calibrated timer and digital clock is always near-at-hand with its clip-on, magnet, and benchtop configurations with adjustable viewing angle.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (609-0233)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Calibrated timer developed with busy clinics and clinical labs in mind.
UOM: 1 * 1 unid.
Novo produto
Código de Artigo: (609-0221)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This digital timer displays the countdown alarm time/stopwatch (count up) time, or a 12/24 hour clock.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0127)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This dial timer has a timing capacity of 60 minutes.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0224)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This single-channel timer can be programmed in countdown or count up mode.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (609-0211)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 87
no targeter for Bottom