Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "pas-agitadoras"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agitador, Pá para agitador suspenso, Pá do agitador, pontas simples, Largura: 125 mm, Altura: 25 mm
Fornecedor:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição:   Agitador, Overhead stirrer blade, Stirrer blade, punched, PTFE, Altura: 25 mm
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Agitador, Overhead stirrer blade
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   [EN]Stirrer blade moon-shape 75x24x3mm 5 1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Agitador, Overhead stirrer blade
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   [EN]STIRRER W/PADDLE NS 24/29 90MM PTFE 1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   STIRRER BLADE MOON-SHAPE 68X24X3MM 250ML 1 * 1 unid.
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Fit all standard button tip stirring shafts. 'Long groove' keyhole (Ø 9 mm) provides easy insertion into flask neck and proper position for stirring a...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima