Print…
Agitadores suspensos mecânicos, gama SS
Fornecedor: Cole Parmer
Stuart®
441-0195EA 1520 EUR
441-0195 441-0208
Agitadores suspensos mecânicos, gama SS
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Gama de agitadores suspensos silenciosos, que satisfaz todos os requisitos de laboratórios.
  • Os modelos SS20 têm veios ocos, assegurando a regulação fácil da altura da vareta
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
  • Mandril sem chave
SS10 Agitador de uso geral, adequado para uso laboratorial quotidiano. Com um bom controlo da velocidade e protecção contra sobrecarga. Ideal para líquidos aquosos e de baixa viscosidade.
SS20 Agitador potente, para aplicações mais exigentes, com protecção avançada contra sobrecarga e um controlo da velocidade sofisticado e sensível. Adequado para líquidos de baixa a média viscosidade.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 42
Informações de encomenda: fornecidos sem suporte, cabeças de vareta e varetas. As nozes e os veios agitadores têm de ser pedidos à parte.