Print…
Agitadores magnéticos portáteis, SM27
Fornecedor: Cole Parmer
442-0040EA 602 EUR
442-0040
Agitadores magnéticos portáteis, SM27
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Caixa resistente de ABS, ideal para uso no terreno ou no laboratório, em caso de ausência de corrente eléctrica.
  • Com alimentação eléctrica ou pilha
  • Agitador compacto e ultraleve
  • Pode ser usado no terreno, numa incubadora ou num porta-bagagens
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 41
Fornecimento: agitador fornecido com barra agitadora de 25 mm de PTFE e 4 pilhas LR20 de 1,5 V, tamanho D.