Print…
Agitadores magnéticos de grande capacidade, SB301
Fornecedor: Cole Parmer
442-0342EA 1170 EUR
442-0342
Agitadores magnéticos de grande capacidade, SB301
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador grande e potente, indicado para recipientes com capacidade até 30 litros. Accionamento magnético potente com controlo de velocidade electrónico, que permite manter constante a velocidade definida.
  • Estrutura robusta com placa de aço inoxidável
  • Ímanes potentes para um acoplamento magnético forte
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 31
Fornecimento: agitador fornecido completo com barra agitadora magnética revestida a PTFE.