Print…
VWR®, Agitador magnético, lab disc
Fornecedor: VWR
VWR®
442-0883EA 290 EUR
442-0883
VWR®, Agitador magnético, lab disc
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético extremamente plano e compacto, sem peças móveis. Inversão do sentido de rotação a cada 30 segundos para assegurar uma óptima mistura.
  • Sentido de rotação reversível
  • Accionamento resistente ao desgaste
  • Placa e revestimento resistentes a produtos químicos
  • Topo da placa anti-derrapante
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 65
Fornecimento: fornecido com 2 copos (150 ml) e 3 barras de agitação magnética (10 mm, 20 mm, 30 mm).