Print…
Controladores electrónicos de temperatura EKT Hei-Con
Fornecedor: Heidolph
441-1319EA 416 EUR
441-1319 441-1320
Controladores electrónicos de temperatura EKT Hei-Con
Controladores Controladores de temperatura
O controlador electrónico de temperatura, de design inovador, pode ser combinado com os modelos MR Hei-Standard, e também com os antigos modelos MR 3001 K e MR 3002. O sensor térmico está num fio, para evitar danos no controlador provocados pelo calor e pelos vapores. O botão MAX permite ao utilizador ver a temperatura de desligamento de segurança a que a unidade se desliga. Possibilidade de escolha entre sensor de aço inoxidável (V2A) ou sensor revestido a vidro para uso com ácidos fortes.
  • Display claro de duas linhas para temperatura nominal e real
  • O sinal de tendência mostra a elevação da temperatura média
  • Apresenta todas as temperaturas entre -50 °C e +300 °C
  • Fuzzy-logic significa um aquecimento rápido, sem excessos de temperatura
  • O controlador, isento de mercúrio, tem protecção contra ruptura e curto-circuito do sensor
Choice of stainless steel V2A or glass-coated sensor for use with strong acids.
Classe de protecção (DIN 60529) IP 40
Certificações: Circuito de segurança e controlo de acordo com a norma DIN EN 12878, classes 1 e 2
Informações de encomenda: fornecido com 2 pinças diferentes para fixação em barras de fixação de 10 a 13 mm de diâmetro. Encomende separadamente a barra de fixação e o suporte do sensor térmico.