Print…
Termómetro de contacto electrónico, VT-5
442-0573EA 337 EUR
VWRI442-0573
Termómetro de contacto electrónico, VT-5
Ideal para um controlo preciso da temperatura, particularmente de placas magnéticas de aquecimento com agitação e de placas de aquecimento VWR®, ou outras unidades, com ligação para termómetro de contacto de acordo com a norma DIN 12878, classe 2.
  • Mantém a temperatura definida do meio, sem a exceder
  • Assegura um controlo preciso da temperatura, mesmo ao funcionar sem vigilância
  • O display digital claro e de leitura fácil indica a temperatura real da amostra
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 54
Atenção: * maior tolerância da sonda PT 1000