Print…
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, de alta capacidade, CB302 e SB302
Fornecedor: Cole Parmer
442-0333EA 1420 EUR
442-0333 442-0334
Placas magnéticas de aquecimento com agitação, de alta capacidade, CB302 e SB302
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
A luz de aviso de superfície quente 'Hot' mantém-se intermitente enquanto a temperatura da placa for superior a 50 °C, e assim permanece desde que a unidade continue ligada à corrente, mesmo que seja desligada. A potência dos ímanes e do motor permitem velocidades de agitação até 1500 min⁻¹ e volumes até 15 L. O modelo SB302 possui uma placa de aquecimento robusta, de liga de alumínio e silício, resistente aos impactos inerentes a uma utilização diária. O elemento de 600 W e o facto de este material ser bom transmissor do calor não só proporcionam um aquecimento rápido como também garantem uma distribuição uniforme do calor por toda a superfície da placa. O modelo CB302 possui uma placa vitrocerâmica fácil de limpar e com uma excelente resistência química e térmica, o que permite não só que a placa atinja temperaturas muito elevadas, como assegura que os rebordos se mantêm mais frios, reduzindo assim o risco de queimaduras acidentais. Com fixação para vareta de retorta.
  • Possibilidade de escolha entre placas cerâmicas resistentes a produtos químicos ou placas robustas de alumínio
  • As funções de segurança incluem luz de aviso de superfície quente e circuito de segurança independente
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 31
Fornecimento: fornecidas com 2 barras agitadoras magnéticas de 25 mm revestidas a PTFE.