As potentes placas, de aquecimento por infravermelhos, com agitação, são ideais para usar quando é necessário aquecer e agitar grandes volumes de líquido como, por exemplo, meios microbiológicos. As unidades têm ímanes de terra rara, possibilitando uma agitação forte.
- Aquecimento extremamente eficaz, economizando tempo e energia
- 30% mais rápidas do que as placas de aquecimento de cerâmica, de 1200 W
- Luz de aviso de superfície quente, para uma segurança acrescida do utilizador
- Superfície cerâmica resistente a produtos químicos
- Protecção antimicrobiana BioCote®
Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 31
Fornecimento: incluem ranhura para uma vareta de retorta e são fornecidas com 2 barras agitadoras magnéticas de 25 mm.