Print…
Placas de aquecimento com agitação magnética, RH basic 2 IKAMAG®
Fornecedor: IKA
IKAMAG®
442-0174EA 466 EUR
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Placas de aquecimento com agitação magnética, RH basic 2 IKAMAG®
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
Placas de aquecimento com agitação, com placa de aço inoxidável.
  • Circuito de segurança fixo (400 °C)
  • Motor de agitação de arranque suave
  • Podem ser usadas a temperaturas entre 5 e 40 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21