Print…
VWR® VMS-A, Placas de aquecimento com agitação magnética
Fornecedor: VWR
VWR®
442-0212EA 308 EUR
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Placas de aquecimento com agitação magnética
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos com aquecimento
  • Circuito de segurança fixo a 400 °C
  • Motor de agitação de arranque suave
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21