Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Espalhadores em espiral
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/28/18989828.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Código de Artigo: (INSC414000)
Fornecedor:  INTERSCIENCE
Descrição:   easySpiral Dilute® is a 2-in-1 equipment: automatic diluter and plater. It allows to do 5 x serial 1/10 dilutions and automatic plating on 1 single Pe...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  INTERSCIENCE
Descrição:   easySpiral® spiral plater, Tamanho das caixas de Petri: 9 cm diameter, Volume (µl): 50 or 100, Volume máx. da seringa: 1000 µl, Peso (kg): 15,6, L×P×A: 38×42×29 cm, Potência (V/Hz): 220/50 - 60
Código de Artigo: (710-0115)
Fornecedor:  IuL
Descrição:   This microprocessor-controlled system featuring a display is a patented procedure for depositing samples using sterile disposable syringes in a logari...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (710-0861)
Fornecedor:  IuL
Descrição:   The principle of the Spiral method is to spread a defined, decreasing quantity of sample on a Petri dish, using an Archimedean spiral. The purpose of ...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4