Print…
Fotómetro, Spectroquant® NOVA 60A
Fornecedor: MilliporeSigma
Spectroquant®
1.09752.0001EA 6390 EUR
1.09752.0001
Fotómetro, Spectroquant® NOVA 60A
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
Spectroquant NOVA 60A é ideal para análises de rotina para todos os tipos de água e capaz de medir todos os testes de cuvetes prontos a usar, bem como testes de reagentes.
  • Barcode reading of all Spectroquant tests
  • Automatic selection of method and presentation of result
  • Integrated QA/QC checks - Three modes, checking instrument, the method and sample volume
Adequados para alguns testes críticos, medições ao nível do ppb (cianetos).