Print…
VWR® VV3, Agitador vortex
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0094EA 288 EUR
444-0094 444-0007 444-0093
VWR® VV3, Agitador vortex
Agitadores Agitadores Vortex
Agitador Vortex indicado para diferentes aplicações, graças aos 3 acessórios intercambiáveis e aos múltiplos acessórios. É possível usar microtubos, microplacas, e mesmo balões Erlenmeyer de 250 ml utilizando a correia concebida para o efeito. Os acessórios encaixam-se firmemente no aparelho em qualquer posição. Trata-se de um aparelho resistente, de zinco pintado, fundido sob pressão.
  • Design pequeno e compacto
  • Ampla gama de velocidades, ajustável
  • Modo contínuo ou por toque
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Fornecimento: fornecido com um acessório standard para tubos de ensaio ou para copos pequenos.
Atenção: * Consoante o acessório e o carregamento
** em conjunto com o modelo 412-0101