Print…
VWR® lab dancer, Agitador Vortex
Fornecedor: VWR
VWR®
444-0004EA 319 EUR
444-0004
VWR® lab dancer, Agitador Vortex
Agitadores Agitadores Vortex
Agitador Vortex compacto indicado para recipientes pequenos individuais até 30 mm de diâmetro, como, por exemplo, tubos de ensaio, tubos de centrífuga e microtubos. A parte superior é de PP, a superfície para tubos de ensaio é de plástico TPU inerte e a secção inferior é de zinco pintado, fundido sob pressão.
  • Pequeno, compacto e fiável
  • Excelente acção de mistura
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 40
Fornecimento: fornecido com conjunto de baterias de 12 V.