Print…
VWR®, Agitadores Vortex
Fornecedor: VWR
444-1378EA 280 EUR
444-1378 444-1379 444-1372
VWR®, Agitadores Vortex
Agitadores Agitadores Vortex
Este misturador vortex combina eletrônica de última geração com design e conforto. Inicie a ação de vórtex simplesmente pressionando o suporte ou a plataforma. O invólucro pesado protege contra respingos, enquanto os botões de pé redondos garantem um posicionamento seguro na bancada, evitando que a unidade se mova pela bancada.
  • Vibração em órbita de 5 mm
  • Pode optar pelos modos de operação intermitente ou contínuo
  • Regulação analógica da velocidade para uma velocidade infinitamente variável
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 22
Fornecimento: fornecidos com uma placa para tubos de ensaio de 20 mm de diâmetro. Em alternativa, está disponível uma grande plataforma para frascos até 50 ml (consulte os acessórios).
Atenção: * com os acessórios opcionais 444-1388 e 444-1383