Print…
Procurou por: Agitadores Vortex
40  resultados encontrados
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os agitadores vortex para microplacas Standard VWR® são unidades analógicas de velocidade variável, e a sua grande velocidade e pequena órbita são ide...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place whil...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os mini-agitadores vortex ergonómicos têm características que se adaptam a diferentes aplicações, são unidades compactas e proporcionam o máximo confo...
Redução de resíduos
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Redução de resíduos
Código de Artigo: (444-0004)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Agitador Vortex compacto indicado para recipientes pequenos individuais até 30 mm de diâmetro, como, por exemplo, tubos de ensaio, tubos de centrífuga...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (444-1337)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ ...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (444-0007)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Agitador Vortex indicado para diferentes aplicações, graças aos 3 acessórios intercambiáveis e aos múltiplos acessórios. É possível usar microtubos, m...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (444-1372)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Este misturador vortex combina eletrônica de última geração com design e conforto. Inicie a ação de vórtex simplesmente pressionando o suporte ou a pl...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: The MULTI-TX5 Digital is the ideal digital multi-tube vortex mixer for high sample throughput. The innovative and compact design ensures maximum opera...
Fornecedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrição: Misturadores de vórtice robustos e confiáveis com carcaça de metal sólido e pés de borracha que os impedem de 'andar'. Vortex-Genie® 1 apresenta opera...
Fornecedor: IKA
Descrição: Pequeno agitador compacto e universal, indicado para tarefas de agitação utilizando todos os recipientes pequenos e microplacas. Estes agitadores cara...
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: ZX4 and TX4 are digital vortex mixers with adjustable stirring speed and two operating modes, sensor or continuous, for outstanding repeatability. The...
Fornecedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrição: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Fornecedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Descrição: Same great features of the Original Vortex-Genie® 2 in addition to programmability. These rugged and reliable vortex mixers have a durable motor, soli...
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
Descrição: Agitadores vortex com estrutura de alumínio moldado sob pressão e pintado com tinta epóxi proporciona boa resistência química. Os quatro pés dão estab...
Código de Artigo: (412-0098)
Fornecedor: IKA
Descrição: Agitador Vortex com acessórios intercambiáveis e vários suportes para diferentes aplicações. É possível utilizar microtubos, microplacas, e mesmo fras...
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom