- Inicial
- Agitadores
- Incubadoras com agitação
- Agitador orbital de incubação Professional 3500
Agitador orbital de incubação Professional 3500
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
444-7086EA
3690
EUR
444-7086
VWRU12620-948
444-7085
444-7084
Agitador orbital de incubação Professional 3500
Agitadores
Incubadoras com agitação
A função de agitação, com motor e magneto de operação contínua, mantém a velocidade definida, mesmo que haja variações de carga ou viscosidade. Plataforma de grande capacidade, até 15,9 kg. O controlo por microprocessador, de velocidade variável, garante uma mistura consistente e uniforme. A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao valor nominal, para segurança acrescida. O sistema agitador Accu-drive proporciona um excepcional controlo da velocidade, exactidão, segurança e durabilidade. O sistema monitoriza continuamente a velocidade de agitação e mantém o valor nominal, mesmo em caso de cargas variáveis. A velocidade indicada corresponde exactamente a 1% da velocidade definida (quando a velocidade está acima de 100min-1).
- Três displays LED independentes indicam a velocidade, a temperatura e o tempo
- Temporizador integrado, entre 1 s e 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme audível quando o programa termina
- O controlador de temperatura PID por microprocessador mantém a temperatura, com toda a precisão, de 5 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C, sendo regulável por incrementos de 1 °C, e memoriza os últimos valores nominais, mesmo quando se desliga a unidade. Reinício automático em caso de falha de energia
- Sistema de ventilação forçada Opti-Flow e accionamento triplo excêntrico com motor sem escovas
- A tampa de policarbonato permite visualizar as amostras, sem alterar a temperatura interior. Quando se abre a tampa, o circuito de desligar automático pára a plataforma do agitador, para protecção do utilizador
O sensor de carga incorporado consegue detectar condições de desequilíbrio e reduz automaticamente a velocidade para uma velocidade segura, a fim de evitar derrames e proteger as amostras. Accionamento triplo excêntrico potente e motor sem escovas, concebido para funcionamento contínuo e com capacidade para cargas muito pesadas. Design resistente a derrames protege os componentes internos em caso de fugas ou derrames acidentais. O design do tabuleiro amovível permite limpar facilmente a câmara. O sistema de ventilação forçada Opti-Flow usa ventoinhas duplas de indução e deflectores de ar para garantir uma excepcional uniformidade e estabilidade. O sensor de sobreaquecimento desliga a unidade e activa alarmes audíveis e visuais, caso o limite de temperatura seja excedido. O modo de calibração da temperatura permite ao utilizador calibrar a unidade para um dispositivo de temperatura externo e a porta-série RS232 permite a comunicação bidireccional, para registo de dados e controlo da unidade.
Acessórios: O agitador tem capacidade para 60 frascos de 10 ml, 25 de 25 ml, 10 de 125 ml, 9 (8) fr 250 ml e 4 (2) de 1000 ml usando pinças de aço inoxidável (PVC), 5 frascos para meios de 500 ml ou 2 frascos para meios de 1000 ml.
Fornecimento: Fornecido com um tabuleiro não perfurado, base de borracha antiderrapante e cabo de alimentação destacável de 2340 mm. A base de borracha antiderrapante adapta-se ao tabuleiro não perfurado da plataforma, com capacidade para placas de Petri e frascos de cultura de células. Os acessórios necessários deverão ser encomendados à parte.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto