Os miniagitadores para incubação, controlados por microprocessador, são ideais para suspensões bacterianas, hibridações, coloração e descoloração, estudos do metabolismo e cultura celular. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. A velocidade é regulável por incrementos de 10 min⁻¹ até 500 min⁻¹ e incrementos de 25 min⁻¹ até 1200 min⁻¹. A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao valor nominal, para segurança acrescida. A plataforma acomoda até 5 frascos Erlenmeyer de 250 ml ou com uma altura até 130 mm.
- Três displays LED independentes indicam a velocidade, a temperatura e o tempo
- O temporizador integrado, de 1 s a 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme sonoro quando o programa termina
- O controlador de temperatura PID por microprocessador mantém a temperatura, com toda a precisão, de 5 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C, sendo regulável por incrementos de 1 °C
- Gama de acessórios intercambiáveis
- A tampa de PC permite visualizar as amostras, sem alterar a temperatura interior
Informações de encomenda: Fornecido com um tabuleiro perfurado mas sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte.
Atenção: O agitador tem capacidade para 1 dos suportes acima descritos ou 2 suportes de microtubos (444-0276) ou 35 frascos de 10ml, 20 de 25 ml, 12 de 50 ml, 8 de 125 ml, 5 de 250 ml.