Print…
VWR®, Agitadores de microplacas para incubação
Fornecedor: Avantor
444-0273EA 1670 EUR
VWRU97043-608 444-0273 444-0272 VWRU12620-932 444-7082
VWR®, Agitadores de microplacas para incubação
Agitadores Incubadoras com agitação
Agitadores de microplacas de incubação com controlo por microprocessador, que podem conter 4 microplacas ou 2 suportes para microtubos. A velocidade variável, dentro de uma vasta gama, pode ser ajustada para se adequar à aplicação; uma velocidade baixa garante que o conteúdo do poço não é ejectado e uma agitação mais vigorosa permite um arejamento eficaz na pequena área de superfície de cada um dos poços. Ideais para uso em imunoensaios, hibridações, biotecnologia, microbiologia e aplicações farmacológicas.
  • Três displays LED independentes indicam a velocidade, a temperatura e o tempo
  • O temporizador integrado, de 1 s a 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme sonoro quando o programa termina
  • O controlador de temperatura por microprocessador PID mantém a temperatura, com toda a precisão, 5 °C acima da temperatura ambiente até 65 °C, sendo regulável por incrementos de 1 °C
  • A tampa de PC permite visualizar as amostras, sem alterar a temperatura interior
Informações de encomenda: Suporte para microtubos de 1,5/2,0 ml opcional. Pode conter até 2 suportes para microtubos, pode ser montado na plataforma, aumentando assim a capacidade para um máximo de 140 microtubos de 1,5 ou 2,0 ml.