Print…
Miniagitadores basculantes , digitais, SSM3 e SSM4
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
444-0118EA 1200 EUR
444-0118 444-0119
Miniagitadores basculantes , digitais, SSM3 e SSM4
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Agitadores basculantes compactos de velocidade variável, ideais para uma mistura suave. Ambos os modelos dispõem de um display LED, e a velocidade e o tempo são controlados mediante um botão de controlo fácil de usar.
  • Regulação e apresentação digital da velocidade e do tempo
  • Podem ser usadas a temperaturas entre 4 e 40 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora ou numa sala fria
  • Operação contínua ou com temporizador: temporizador digital integrado de 1 s a 90 min ou de 1 min a 9 h, com desligamento automático e indicação do tempo restante
  • O sistema de níveis opcional, fácil de instalar, triplica o espaço disponível para as amostras
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Agitador giratório 3D SSM3
O movimento ondulatório tridimensional suave é ideal para agitação da espuma, extracções de ADN e coloração ou descoloração de géis. A base antiderrapante mantém os recipientes no seu lugar, e o sistema de níveis opcional aumenta o espaço de trabalho.
Agitador de balanço SSM4
O movimento alternativo é ideal para a lavagem e procedimentos de blotting. A base antiderrapante mantém os recipientes no seu lugar os 2 níveis opcionais aumentam o espaço de trabalho.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 30
Fornecimento: ambas as unidades são fornecidas com tapete antiderrapante, mas sem sistema de níveis.