Print…
VWR®, Mini-agitador orbital e basculante
Fornecedor: VWR
444-0149EA 408 EUR
444-0149 444-0148 444-0150 VWRU82007-202
VWR®, Mini-agitador orbital e basculante
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Os miniagitadores orbitais e basculantes combinam a acção de um agitador orbital e de um agitador basculante, produzindo um movimento tridimensional, o que permite uma mistura suave mas homogénea, sem formação de espuma. Ideais para a mistura de amostras em tubos de colheita de sangue e tubos de centrífuga. A velocidade e o ângulo de inclinação do agitador são fixos, criando as condições ideais para misturar e voltar a suspender amostras em tubos de colheita de sangue e tubos de centrífuga.
  • O movimento suave mantém os tecidos frágeis intactos
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 65 °C (85% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora ou numa sala refrigerada
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 54
Fornecimento: fornecidos com tapete de borracha alveolado.