Print…
Agitador de frascos, SF1
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
444-0104EA 2270 EUR
444-0104
Agitador de frascos, SF1
Agitadores Agitadores de balanço/rotativos
Adequado para oito frascos de até 500 ml. Feito de alumínio fundido, com acabamento metálico azul e montado sobre quatro pés de borracha que absorvem as vibrações. O controlo da velocidade é contínuo, sendo realizado através de um botão rotativo de controlo, situado no painel frontal. Os braços laterais estão fixados ao eixo central por parafusos Allen.
  • Temporizador incorporado, de 0 a 60 min, ou modo contínuo, com alteração manual
  • Simula a agitação manual, sendo ideal para extracções
  • Pode ser usado a temperaturas entre 5 e 40 °C, numa incubadora ou numa sala fria
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: Fornecido completo, com oito pinças e chave Allen.