Print…
Agitador orbital, KS 501 digital
Fornecedor: IKA
IKAA25002985EA 5493 EUR
IKAA25002985 IKAA25004451 IKAA25004445
Agitador orbital, KS 501 digital
Agitadores Agitadores orbitais
Agitador de laboratório de perfil baixo, com display digital e uma ampla superfície de montagem. Operação contínua garantida, mesmo com cargas extremamente elevadas. Ideal para recipientes acima de 250 ml ou mais, como frascos de fundo redondo, balões Erlenmeyer, frascos e garrafas de cultura. Possibilidade de acomodar diversos recipientes diferentes, escolhendo um dos acessórios de fixação da gama (não fornecidos com o agitador).
  • Infinitely variable speed control continuous operation or timer operation from 0 to 55 min
  • Can be used at 5 to 50 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
  • Integrated USB and RS232 interface
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21.
Acessórios: Shaker KS 501 digital plus accommodates a maximum of 50×25, 48×50, 25×100, 16×250 or 12×500 ml flasks.
Informações de encomenda: Fornecidos sem acessórios, sendo que os acessórios necessários deverão ser encomendados à parte.