Print…
Agitadores orbitais, KS 130
Fornecedor: IKA
444-0652EA 1499 EUR
444-0652 444-0655 444-2760 444-2761 IKAI9025500 444-2739 444-2737 444-2738 IKAA2980001 444-2736
Agitadores orbitais, KS 130
Agitadores Agitadores orbitais
Pequenos agitadores com regulação electrónica da velocidade e do temporizador. O modelo Control tem uma interface RS232 analógica, posicionamento integrado para colheita automática de amostras, controlada e robotizada e todas as funções podem ser controladas e documentadas com o software labworldsoft®.
  • Operação contínua ou com temporizador: modelo Basic de 5 a 50 min, modelo Control de 0 a 599 min
  • O modelo Basic tem um display LED para regulação da velocidade e do tempo e o modelo Control tem um display digital para a velocidade, o tempo e o modo de funcionamento
  • Podem ser usados a temperaturas entre 5 e 50 °C (80% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Acessórios: o agitador KS 130 basic/control pode acomodar um máximo de 20 frascos de 25 ml, 12 de 50 ml, 12 de 100 ml, 4 de 250 ml ou 4 de 500 ml.
Informações de encomenda: fornecidos sem acessórios, que deverão ser encomendados em separado.