Print…
Sistema de monitorização da higiene, HY-LiTE® 2
Fornecedor: Merck
1.30100.0001EA 7800 EUR
1.30100.0001
Sistema de monitorização da higiene, HY-LiTE® 2
Sistemas de monitorização Sistemas de monitorização de higiene
HY-LiTE® 2 é um sistema de monitorização da higiene, rápido e quantitativo, de líquidos e superfícies através da técnica de bioluminescência de ATP. É fornecido numa bolsa a tiracolo, prática e leve, com um sistema de registo de dados e software TREND2 para a gestão de dados avançada. O software HY-LiTE® TREND2 pode ser usado para compilar planos HACCP e limites individuais. Os gráficos facilitam a avaliação e interpretação dos resultados. O HY-LiTE® já é usado em inúmeros campos de produção e processamento, como na indústria alimentar, na indústria de embalagens, nos serviços (limpeza de edifícios), no sector de restauração e de cozinhas de grande escala, na indústria de bebidas, em instituições estatais ou na indústria farmacêutica.
  • Fácil de usar e de transportar, pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer lugar
  • Resultados num minuto. Pode ser usado na linha de produção, imediatamente a seguir à limpeza, permitindo a implementação de acções correctivas antes do início da produção
  • O luminómetro armazena os resultados de 2000 testes, permitindo identificar as tendências, bem como ver o efeito antes e depois dos procedimentos de limpeza
  • Graças à sua vasta gama de temperaturas de funcionamento, pode ser usado em qualquer parte, desde armazéns a baixas temperaturas a áreas de processamento de alimentos a altas temperaturas
Fornecimento: Includes HY-LiTE® 2 luminometer, quality assurance certificate and test report, A/C power supply (110 - 240 V) and adapters for international use, battery holder (requires 4 x AA batteries; batteries not included), USB stick with TREND 2 software for Windows O/S PCs (Win10 supported) and user manuals, USB cable for TREND 2 data synchronization, and robust carrying case with shoulder strap. In addition, several additional HY-LiTE® 2 accessories are also available to order as separate items; contact your Avantor representative for more information.