Print…
Amostrador, Chemo-Sampler
Fornecedor: Bürkle
Chemo-Sampler
300-0024EA 108 EUR
300-0024
Amostrador, Chemo-Sampler
Amostradores Amostradores de fluidos
A amostra é extraída diretamente para o frasco de amostra original com tampa de rosca.
  • Resistant to acid and alkalis
  • Bottle closure with tamper-evident safety ring ensures reliable sample transfer
  • Extension rod makes it possible to extract samples to a depth of 2000 mm from tanks, silos or tankers
Concebido especialmente para a colheita de amostras de líquidos agressivos tais como ácidos, alcalinos, agentes de limpeza.
Atenção: Verifique primeiro a resistência a produtos químicos.