Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Amostradores de ar
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/06/34/20800634.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"17"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   A cabeça de amostragem perfurada pode ser esterilizada e orientada especificamente para a amostra.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O modelo MAS-100 NT Ex® combina todas as vantagens do modelo MAS-100 NT®, mas, além disso, foi testado para uso em áreas com atmosferas explosivas.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (1.17103.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Para além do ar normal também os gases comprimidos têm de ser testados de forma rotineira, para detecção de eventual contaminação microbiana.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (1.09192.0001)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Para a calibração dos amostradores de ar MAS-100 NT®, exceto o modelo MAS-100 CG Ex®. Para a medição precisa de:
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O modelo MAS-100 Eco® combina todas as vantagens da série MAS-100 NT®.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   SAS Super é um sistema completo para a colheita microbiológica de amostras do ar incluindo instrumentos para as aplicações baseadas na amostragem de a...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima