Print…
Procurou por: Amostradores
214  resultados encontrados
SearchResultCount:"214"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.17328.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Merck
Descrição: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Fornecedor: Merck
Descrição: The perforated sampling head may be sterilised and can be adjusted to sample horizontally.
Código de Artigo: (24865.)
Fornecedor: Merck
Descrição: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 UN
Fornecedor: Merck
Descrição: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Fornecedor: Merck
Descrição: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Fornecedor: Merck
Descrição: O modelo MAS-100 NT® Ex combina todas as vantagens do modelo MAS-100 NT®, mas, além disso, foi testado para uso em áreas com atmosferas explosivas.
Código de Artigo: (1.17103.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: The MAS-100 VF® uses standard Petri dishes for monitoring the quality of your environment. Its electronic speed control maintains an accurate flow rat...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Merck
Descrição: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Código de Artigo: (1.09227.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: The MAS-100 Eco® is a robust and reliable air sampler designed for highest precision.
UOM: 1 * 1 unid.
MSDS
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: SAS Super ISO 100 e SAS Super ISO 180 distinguem-se pelas diferenças no fluxo de ar; esta escolha depende da aplicação e permite uma amostragem contín...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: O SAS Super Pinocchio II é um amostrador de impacto microbiano para testar a qualidade microbiológica do ar comprimido e dos gases usados em salas lim...
Código de Artigo: (231-0500)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Branco PTFE concha.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: O SAS Super Pinocchio CR é um amostrador de impacto microbiano compacto projetado para testar a qualidade do ar comprimido e gases usados em salas lim...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Environmental monitoring in cleanrooms is important and a critical part of the production chain for a manufacturing company.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Esses mergulhadores de amostra apresentam um recipiente básico com um eixo de aço encapsulado em PTFE aparafusado.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 214
no targeter for Bottom